5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 84315-25-3
Molecular Formula: C9H6F2O
Formula Weight: 168.14
Melting Point: 81°
MDL No.: MFCD09908161
Formula:
C₉H₆F₂O Punto di fusione: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09908161 CAS Number: 84315-25-3 |