4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10575-25-4
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.21
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.479
Boiling Point: 231-232°
MDL No.: MFCD00671356
Formula:
C₈H₁₅NO Punto di ebollizione: 231…232 °C Densità: 0,952 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671356 CAS Number: 10575-25-4 EINECS: 234-163-6 |