Stampa…
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
H53484.03 H53484.06 H53484.14
H53484.03EA 55 EUR
H53484.03 H53484.06 H53484.14
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Purity: 96% CAS No.: 1671-87-0 Molecular Formula: C12H8N6 Formula Weight: 236.24 Melting Point: 225° dec. MDL No.: MFCD00121717
Formula: C₁₂H₈N₆
Peso molecolare: 236,24 g/mol
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00121717
CAS Number: 1671-87-0