Stampa…
Benzyl propargyl ether 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: ((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06 H53481.14
H53481.06EA 44.6 EUR
H53481.06 H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97% CAS No.: 4039-82-1 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 101-101°/18mm MDL No.: MFCD00483987
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,189 g/mol
Punto di ebollizione: 101…101 °C (18 mmHg)
Densità: 1,011
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483987
CAS Number: 4039-82-1