2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 704-41-6
Molecular Formula: C9H5F3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 45°/8mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00467313
Formula:
C₉H₅F₃ Peso molecolare: 170,13 g/mol Punto di ebollizione: 45 °C (8 mmHg) Densità: 1,222 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00467313 CAS Number: 704-41-6 ADR: 3,III |