Propargyl ether 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6921-27-3
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 55-57°/65mm
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048108
Formula:
C₆H₆O Punto di ebollizione: 55…57 °C (65 mmHg) Densità: 0,914 Flash Pt: 24 °C (75 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048108 CAS Number: 6921-27-3 ADR: 3,III |