Stampa…
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-Triphenylpropargyl Alcohol
H53461.06 H53461.14
H53461.06EA 44.6 EUR
H53461.06 H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1522-13-0 Molecular Formula: C21H16O Formula Weight: 284.36 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00004449
Formula: C₂₁H₁₆O
Peso molecolare: 284,36 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004449
CAS Number: 1522-13-0