5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13224-84-5
Molecular Formula: C8H16OSi
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.457
Boiling Point: 76°/15mm
MDL No.: MFCD00190229
Formula:
C₈H₁₆OSi Punto di ebollizione: 76 °C (15 mmHg) Densità: 0,861 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190229 CAS Number: 13224-84-5 |