4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 352530-29-1
Molecular Formula: C7H5N.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD03093912
Formula:
C₇H₆ClN Punto di fusione: ∼ 150 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093912 CAS Number: 352530-29-1 |