1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 2978-58-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4237
Boiling Point: 79-80°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008052
Formula:
C₅H₉N Punto di ebollizione: 79…80 °C Densità: 0,79 Flash Pt: 2 °C (36 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008052 CAS Number: 2978-58-7 EINECS: 221-029-7 ADR: 3,II |