Stampa…
Propargyl benzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06 H53444.14
H53444.06EA 48.1 EUR
H53444.06 H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98% CAS No.: 6750-04-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 225-226° MDL No.: MFCD00996341
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160.17 g/mol
Punto di ebollizione: 225…226 °C
Densità: 1.106
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996341
CAS Number: 6750-04-5