Stampa…
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 77.5 EUR
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Formula: C₁₁H₇NO₂
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065028
CAS Number: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4