sec-Butyl methyl ether 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 6795-87-5
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.372
Boiling Point: 57°
UN No.: UN2350
MDL No.: MFCD00190205
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 57 °C Densità: 0,742 Flash Pt: –30 °C (–22 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190205 CAS Number: 6795-87-5 ADR: 3,II |