Stampa…
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
H53416.03 H53416.06 H53416.14
H53416.03EA 28 EUR
H53416.03 H53416.06 H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 27975-78-6 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.559 MDL No.: MFCD00041589
Formula: C₁₁H₁₂O
Densità: 1,336
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041589
CAS Number: 27975-78-6