Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 20201-24-5
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.410
Boiling Point: 62°/11mm
Beilstein Reference: 1756668
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00009122
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 62 °C (11 mmHg) Densità: 0,989 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009122 CAS Number: 20201-24-5 EINECS: 243-587-0 ADR: 3,III |