Stampa…
DL-Isoserine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H53412.03 H53412.06
H53412.03EA 132 EUR
H53412.03 H53412.06
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Purity: 98% CAS No.: 565-71-9 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: 235° dec. Beilstein Reference: 1721413 MDL No.: MFCD00008138
Formula: C₃H₇NO₃
Punto di fusione: 235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008138
CAS Number: 565-71-9