Stampa…
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in polvere < 200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
45909.14 45909.06
45909.14EA 1062 EUR
45909.14 45909.06
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in polvere < 200 mesh
Cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3078 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
Peso molecolare: 140.12 g/mol
Punto di ebollizione: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 795
Densità: 6.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3 II