Stampa…
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03 H53402.06 H53402.14
H53402.03EA 31.2 EUR
H53402.03 H53402.06 H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98% CAS No.: 38274-16-7 Molecular Formula: C11H13BrSi Formula Weight: 253.21 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.19 Refractive Index: 1.554 Appearance: Yellow to brown Boiling Point: 60-80°/2mm MDL No.: MFCD01321391
Formula: C₁₁H₁₃BrSi
Peso molecolare: 253,21 g/mol
Punto di ebollizione: 60…80 °C (2 mmHg)
Densità: 1,19
Flash Pt: >113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321391
CAS Number: 38274-16-7