2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1171331-39-7
Molecular Formula: C4H7N2OF3.HCl
Formula Weight: 192.57
MDL No.: MFCD09944516
Formula:
C₄H₇N₂OF₃·HCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09944516 CAS Number: 1171331-39-7 |