Stampa…
tert-Butyl pivalate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 33.1 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Densità: 0,813
Flash Pt: >62 °C (144 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861974
CAS Number: 16474-43-4