Methyl-5-hexynoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 77758-51-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Refractive Index: 1.434
Boiling Point: 60-62°/10mm
MDL No.: MFCD00671366
Formula:
C₇H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 60…62 °C (10 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671366 CAS Number: 77758-51-1 |