4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)phenylboronic acid, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 489446-42-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD04115637
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₄ Peso molecolare: 251,09 g/mol Punto di fusione: 204…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115637 CAS Number: 489446-42-6 |