2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 377780-72-8
Molecular Formula: C13H18BBrO2
Formula Weight: 297.00
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD01632210
Formula:
C₁₃H₁₈BBrO₂ Peso molecolare: 297,00 g/mol Punto di fusione: 78…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632210 CAS Number: 377780-72-8 |