(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 850567-97-4
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: 118-122°
MDL No.: MFCD03095261
Formula:
C₇H₉BO₃S Punto di fusione: 118…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095261 CAS Number: 850567-97-4 |