Stampa…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
H53110.MD H53110.03
H53110.MDEA 166 EUR
H53110.MD H53110.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182344-14-5 Molecular Formula: C6H6BFO3 Formula Weight: 155.92 Melting Point: 252-256° MDL No.: MFCD06659838
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 155,92 g/mol
Punto di fusione: 252…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659838
CAS Number: 182344-14-5