Stampa…
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
H53102.MD H53102.03
H53102.MDEA 135 EUR
H53102.MD H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 874219-34-8 Molecular Formula: C7H7BFNO3 Formula Weight: 182.95 Melting Point: 257-259° MDL No.: MFCD08235053
Formula: C₇H₇BFNO₃
Peso molecolare: 182,95 g/mol
Punto di fusione: 257…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235053
CAS Number: 874219-34-8