4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 380430-64-8
Molecular Formula: C13H16BNO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 162-168°
MDL No.: MFCD03411942
Formula:
C₁₃H₁₆BNO₃ Punto di fusione: 162…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411942 CAS Number: 380430-64-8 |