5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89598-97-0
Molecular Formula: C6H6BBrO3
Formula Weight: 216.83
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 196-200°
MDL No.: MFCD00093408
Formula:
C₆H₆BBrO₃ Peso molecolare: 216,83 g/mol Punto di fusione: 196…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093408 CAS Number: 89598-97-0 |