(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 167938-56-9
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
MDL No.: MFCD04974340
Formula:
C₈H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04974340 CAS Number: 167938-56-9 |