(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 76387-70-7
Molecular Formula: C8H16N2O4
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 200-203°
Optical Rotation: +14° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01632072
Formula:
C₈H₁₆N₂O₄ Punto di fusione: 200…203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632072 CAS Number: 76387-70-7 |