Stampa…
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 112 EUR
H52819.06 H52819.14
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,31 g/mol
Punto di ebollizione: 237…238 °C
Densità: 1,013
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076207
CAS Number: 144222-22-0