Stampa…
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
H52815.03 H52815.06
H52815.03EA 31.4 EUR
H52815.03 H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 122536-94-1 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Melting Point: 106-107° Boiling Point: 108-110°/8mm MDL No.: MFCD00272298
Formula: C₄H₁₀ClNO
Peso molecolare: 123,58 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272298
CAS Number: 122536-94-1