4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 32529-79-6
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD06797561
Formula:
C₉H₁₄O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311246 CAS Number: 32529-79-6 |