Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H52806.03
H52806.MD
H52806.03EA
808
EUR
H52806.03
H52806.MD
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73397-28-1
Molecular Formula: C12H23NO5
Formula Weight: 261.32
MDL No.: MFCD04972275
Formula:
C₁₂H₂₃NO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972275 CAS Number: 73397-28-1 |