Stampa…
Carbone attivo -20+40 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45478.A3 45478.22 45478.36
45478.A3EA 143 EUR
45478.A3 45478.22 45478.36
Carbone attivo -20+40 mesh
Carbone attivo
CAS No.: 7440-44-0 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818