Stampa…
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)thiazolidine-2-carboxylic acid
H52793.03 H52793.06
H52793.03EA 127 EUR
H52793.03 H52793.06
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 891192-95-3 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: 90-93° Optical Rotation: -47° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD02682342
Formula: C₉H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 233,29 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682342
CAS Number: 891192-95-3