Stampa…
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-chlorobenzoic acid
H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 165 EUR
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164
Formula: C₁₂H₁₄ClNO₄
Peso molecolare: 271,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682164
CAS Number: 232275-73-9