Stampa…
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
H52747.MD H52747.03
H52747.MDEA 206 EUR
H52747.MD H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 96443-42-4 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD04972280
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972280
CAS Number: 96443-42-4