Stampa…
Fmoc-Hyp-OH 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
H52740.03 H52740.06
H52740.03EA 33.6 EUR
H52740.03 H52740.06
Fmoc-Hyp-OH 97%
Fmoc-Hyp-OH
Purity: 97% CAS No.: 88050-17-3 Molecular Formula: C20H19NO5 Formula Weight: 353.37 Melting Point: 189-193° Optical Rotation: -60° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00151929
Formula: C₂₀H₁₉NO₅
Peso molecolare: 353,374 g/mol
Punto di fusione: 189…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151929
CAS Number: 88050-17-3