(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 119020-01-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-112°/1mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419257
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Punto di ebollizione: 98…112 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419257 CAS Number: 119020-01-8 ADR: 8,III |