tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Punto di fusione: 106…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631214 CAS Number: 135632-53-0 ADR: 8,III |