Stampa…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
H52691.MD H52691.03
H52691.MDEA 54.1 EUR
H52691.MD H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 850568-55-7 Molecular Formula: C13H20BNO2.HCl Formula Weight: 269.58 Melting Point: 228-238° MDL No.: MFCD02179455
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂·HCl
Peso molecolare: 269,58 g/mol
Punto di fusione: 228…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179455
CAS Number: 850568-55-7