2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Formula:
C₇H₈BNO₃ Punto di fusione: 226…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179454 CAS Number: 380430-54-6 |