(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 117098-93-8
Molecular Formula: C7H8BNO2.HCl
Formula Weight: 185.42
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD04115645
Formula:
C₇H₉BClNO₂ Peso molecolare: 185,42 g/mol Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115645 CAS Number: 117098-93-8 |