Stampa…
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Lunghezza: 0.5-2 micron
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 88 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Lunghezza: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Punto di fusione: > 280 °C
Densità: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447