Stampa…
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-Butyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
H52574.03 H52574.06
H52574.03EA 95.8 EUR
H52574.03 H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97% CAS No.: 85838-94-4 Molecular Formula: C10H17NO2 Formula Weight: 183.25 Boiling Point: 78-84°/5mm MDL No.: MFCD04972245
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Peso molecolare: 183,25 g/mol
Punto di ebollizione: 78…84 °C (5 mmHg)
Densità: 1,029
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972245
CAS Number: 85838-94-4