Stampa…
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52569.MD H52569.03
H52569.MDEA 192 EUR
H52569.MD H52569.03
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73397-27-0 Molecular Formula: C12H23NO5 Formula Weight: 261.32 MDL No.: MFCD04974450
Formula: C₁₂H₂₃NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974450
CAS Number: 73397-27-0