(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 96193-27-0
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Boiling Point: 65-69°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD09752820
Formula:
C₇H₁₄N₂ Punto di ebollizione: 65…69 °C (3 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09752820 CAS Number: 96193-27-0 UN: 3267 ADR: 8,III |