9-Phenanthreneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 68572-87-2
Molecular Formula: C14H11BO2
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 254-256°
MDL No.: MFCD00143524
Formula:
C₁₄H₁₁BO₂ Punto di fusione: 254…256 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143524 CAS Number: 68572-87-2 |