Stampa…
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
H52542.MD H52542.03
H52542.MDEA 146 EUR
H52542.MD H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 833472-82-5 Molecular Formula: C10H13BO4 Formula Weight: 208.02 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD04115648
Formula: C₁₀H₁₃BO₄
Peso molecolare: 208,02 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115648
CAS Number: 833472-82-5